Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 1, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescription
- Single-component volumetric reagent for high water content analysis
- Water equivalent: 1.0mg H2O/mL
- Unlimited water capacity
- Perform titer determination before use
- Pyridine free
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Aqualine™ Complete 1 |
| Nota nome | Karl Fischer Reagent |
| Colore | Colorless |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-56-2 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Formula molecolare | Solution |
| Numero MDL | 81734 |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro color ambra |
Safety and Handling
Product Identifier
- Aqualine Complete 1
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine, 1-Imidazole