Learn More
Aqualine™ Complete 2, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10744761 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro color ambra
Colore:
Brown
Colorless
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Colore Dimensione della confezione
10744761 1 L Bottiglia in vetro color ambra Brown 1L
10754761 2.5 L Bottiglia in vetro color ambra Colorless 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10744761 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore K/1950/15
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Single-component reagent; Pyridine free
  • Single-component volumetric reagent for high water content analysis
  • Water equivalent: 2.0mg H2O/mL
  • Unlimited water capacity
  • Perform titer determination before use
  • Pyridine free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Brown
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Numero MDL 81734
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aqualine Complete 2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine, 1-Imidazole,Diethylene glycol monoethyl ether