Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Sodium Tartrate-2H2O, for Karl Fischer Titration, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10261552 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10261552 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10261552 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore K/2770/48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    84.90€ / 100g
    Risparmia 40.10€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Solid standard
  • Primary solid water standard for Karl Fischer volumetric analysis
  • Contains 15.66% ± 0.05% water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aqualine™ Sodium Tartrate Dihydrate Water Standard
Nota nome Karl Fischer Reagent
Colore White
pH 7 to 9
Forma fisica Powder/Solid
CAS 6106-24-7
Quantità 100 g
Identificazione Pass Test
Formula molecolare C4H8Na2O8
Numero MDL MFCD00150035
Imballaggio Plastic powder jar
InChI Key FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;sodium;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Peso formulazione 230.08g/mol