Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Solvent, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Solvent for two-component system; Pyridine free
119.00€ - 170.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10101580
|
Fisher Chemical
K/2100/15 |
1 L | Amber glass bottle |
119.00€
1L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10264390
|
Fisher Chemical
K/2100/17 |
2.5 L | Flacone in vetro color ambra |
170.00€
2.50L |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Solvent for two-component system; Pyridine free
- Used in conjunction with Aqualine™ titrant for two component volumetric Karl Fischer analysis