Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Water Standard 10mg, for Karl Fischer Titration, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10546242 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 8 mL
Dimensione della confezione:
80mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10546242 10 x 8 mL 80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10546242 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore K/2720/99
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    85.00€ / 80mL
    Risparmia 23.00€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
10mg/mL H2O standard
  • Standard contains 10mg H2O/mL
  • Used for titer determination of volumetric Karl Fischer reagents
  • Supplied as 10 x 8mL and packaged in glass ampules to protect from moisture
  • The ampule should only be opened immediately prior to use to prevent absorption of moisture from atmosphere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aqualine™ Standard 10.1
Nota nome Karl Fischer Reagent
Forma fisica Liquid
CAS 71-36-3
Quantità 10 x 8 mL
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL 240423
Imballaggio Ampoule
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCO
IUPAC Name 1-butanolo
Molecular Weight (g/mol) 74.123
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aqualine Water Standard 10 mg/g
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene carbonate,Xylenes (o-, m-, p-isomers), n-Butyl alcohol