Learn More
Karl Fischer AquaLine™ Titrant 5, per titolazione Karl Fischer mediante volumetria, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aqualine™ Titrant 5 |
| Nota nome | Karl Fischer Reagent |
| Punti di ebollizione | 64°C |
| Colore | Incolore |
| Forma fisica | Liquido |
| Quantità | 1 L |
| Formula molecolare | CH4O |
| Numero MDL | MFCD00004595 |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro color ambra |
| InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aqualin Titrant 5
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Iodine