Learn More
Kimberly-Clark™ Aquarius™ White Hand Cleanser Dispenser Cassette
Codice prodotto. 15236500
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15236500 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15236500 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 6948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    9.21€ / pezzi 1
    Risparmia 39.79€
    81% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aquarius™ White Hand Cleanser Dispenser Cassette is ideal for dispensing liquid or foam soap for maximum versatility and cost-efficiency.
  • Ideal for dispensing liquid or foam soap for maximum versatility and cost-efficiency
  • High capacity and easy refilling
  • Keeps costs down in areas of heavy use, with hassle-free maintenance
  • Easy to maintain and keep clean with no dirt or dust traps
  • White, high gloss dispenser with a sleek and contemporary design
  • Simple to unlock and refill, with a window to gauge refill needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Cleanser Dispenser
Colore White
Profondità (sistema imperiale) 4.5 in.
Profondità (sistema metrico) 11.4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 9.3 in.
Altezza (sistema metrico) 23.5 cm
Capacità Hand Soap
Materiale Plastic
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Capacità (sistema metrico) 1 L
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for dispensing either liquid soap or foam for maximum versatility and cost-efficiency.
Quantità 1 Ea.