Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Aquasil™ 3μ m C18
Codice prodotto. 10702887 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10702887 150 mm 4.6 mm Pezzo
10560126 50 mm 2.1 mm Pezzo
10027354 50 mm 4.6 mm Pezzo
10598985 100 mm 2.1 mm Pezzo
10518035 100 mm 4.6 mm Pezzo
10173943 150 mm 2.1 mm Pezzo
10668445 150 mm 3 mm Pezzo
10438204 150 mm 4 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10702887 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 77503154630
Save Up to 60% on Contract Testing Essentials
Usa il codice promozionale 28025
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Thermo ScientificTM AquasilTM C18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Polar endcapped C18 phase
  • Alternative selectively compared to conventional C18 phases
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con LC/MS
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Dimensione particelle 3 µm
pH 42408
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 310 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 0.12
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa