Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ 5μm C18 HPLC Columns, 5?m Particle Size
Product Code. 10241095 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Unit Size:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Unit Size
10241095 50 mm 2.1 mm Pezzo
10744936 50 mm 3 mm Pezzo
10568785 50 mm 4.6 mm Pezzo
10221435 100 mm 2.1 mm Pezzo
10638635 100 mm 3 mm Pezzo
10231435 100 mm 4.6 mm Pezzo
10519955 150 mm 2.1 mm Pezzo
10775336 150 mm 3 mm Pezzo
10251435 150 mm 4 mm Pezzo
10723074 150 mm 4.6 mm Pezzo
10008094 250 mm 2.1 mm Pezzo
10535215 250 mm 4 mm Pezzo
10013193 250 mm 4.6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10241095 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 77505052130
Spedizione stimata: 04-12-2026
Thermo ScientificTM AquasilTM 5μm C18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Polar endcapped C18 phase
  • Alternative selectivity compared to conventional C18 phases
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Da utilizzare con LC/MS
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 310 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 12%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo Sì
Fase A fase inversa