Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges
Codice prodotto. 10126634 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle Dimensione della confezione
10126634 4 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
10783877 2.1 mm 10 mm 3 μm pezzi 4
10330885 3 mm 10 mm 3 μm pezzi 4
11502851 4 mm 10 mm 3 μm pezzi 4
10095884 2.1 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
10390925 3 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10126634 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 77505014001
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders Thermo Scientific polar endcapped C18 phase
  • Alternative selectively compared to conventional C18 phases
  • Retention of polar compounds
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Carico di carbonio 12%
pH 2 to 8
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 100Å
Surface Area 310 m2/g
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder
Con tappo Yes
Tipo USP L1