Learn More
MP Biomedicals™ Aquqphenol™
Codice prodotto. 11486960 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Pack
Dimensione della confezione:
2500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486960 10 Pack 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11486960 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 11AQUAPH03
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
A solution of double-distilled phenol saturated with ultra-pure water (approx 30%). MP Biomedicals™ Aquqphenol™ contains no antioxidants or additives and has an acid pH and can be used directly for RNA extraction.
  • Aquaphenol™ has an acid pH and can be used directly for RNA extraction.
  • For DNA extraction, pH can be quickly adjusted to 7.5 or 8.
  • Molecular biology grade reagent
Specifica
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) For Nucleic Acid Isolation & Purification
pH 4.5 to 5
Product Type Aquqphenol
Quantità 10 Pack
Forma Solution