Learn More
Brand™ Pipetta sierologica AR-GLAS™
Codice prodotto. 10314711 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
25 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
Graduazioni negative:
-0.2 mL
-2 mL
-5 mL
Tolleranza:
±
±0.02 mL
±0.4 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Graduazioni negative Tolleranza unitSize
10314711 25 mL 0.1 mL -5 mL ±0.4 mL pezzi 6
11798158 5 mL 0.1 mL -2 mL ± pezzi 12
10394511 1 mL 0.01 mL -0.2 mL ±0.02 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10314711 Fornitore Brand™ N. del fornitore 27115
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass. BRAND™ AR-GLAS™ Serological Pipets include a large tip diameter to allow for total delivery. Short graduation marks and inscriptions in ETERNA amber stain.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex).
  • Large tip diameter allows for total delivery.
  • Short graduation marks and inscriptions in ETERNA amber stain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Per erogazione
Diametro (sistema metrico) esterno 2 mm
Materiale AR-GLAS, Soda Lime Glass
Graduato
Graduazioni 0.1 mL
Graduazioni negative -5 mL
Tolleranza ±0.4 mL
Volume (sistema metrico) 25 mL
Tipo Serological Pipette