Learn More
Heinz Herenz AR-Glass Cover Glasses
Descrizione
- Cover glasses AR-glass
Specifica
Specifica
| Product Type | Coverslip |
| Forma | Rectangle |
| Materiale | Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 0.13 to 0.16 mm |
| Dimensioni (L x P) | 24 x 60 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Single-use |