Learn More
Karl Hecht™ Provetta a fondo tondo in vetro sodico-calcico/AR
Codice prodotto. 10043811
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
8.0 mm
9.5 mm
10.5 mm
11.6 mm
13.25 mm
14.5 mm
15.25 mm
17.5 mm
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10043811 17.5 mm 100 mm pezzi 100
10393651 11.6 mm 100 mm pezzi 100
10343751 13.25 mm 100 mm pezzi 100
10109880 9.5 mm 100 mm pezzi 100
10185941 15.25 mm 160 mm pezzi 200
10262101 17.5 mm 180 mm pezzi 100
10539461 8.0 mm 40 mm pezzi 100
10706382 14.5 mm 85 mm pezzi 100
10664101 10.5 mm 70 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10043811 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 42775054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.70€
    26.80€ / pezzi 100
    Risparmia 8.90€
    24% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Ideal for routine laboratory analysis and procedures. Karl Hecht™ AR-Glas™ Round Bottom Test Tubes are manufactured from durable AR-Glas soda glass.
  • Rimless
  • With heavy wall
  • Available in a range of sizes
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Imballaggio Scatola; Confezione da 100; Confezione da 100; Scatola
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 17.5 mm
Product Type Provetta per analisi