missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AR7, MedChemExpress

Codice prodotto. 16482696
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16482696 25 mg -
16484526 100 mg 100mg
16483268 10 mg 10mg
16419816 50 mg 50mg
16415997 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16482696 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101106

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.

AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.

Specifica

Materiale o nome chimico AR7
CAS 80306-38-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H12ClNO
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (97.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C2=NC3=CC=C(Cl)C=C3OC2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 257.71
Peso formulazione 257.71
Percent Purity 98.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.