Learn More
AR7, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484526
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16484526 100 mg 100mg
16483268 10 mg 10mg
16482696 25 mg -
16419816 50 mg 50mg
16415997 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16484526 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101106
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.
AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.
Specifica
Materiale o nome chimico AR7
CAS 80306-38-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H12ClNO
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (97.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C2=NC3=CC=C(Cl)C=C3OC2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 257.71
Peso formulazione 257.71
Percent Purity 98.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only