Learn More
Arachidic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16429316
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16429316
Marca: Medchem Express HYW004260
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Arachidonic acid (Icosanoic acid), a long-chain fatty acid, is present in all mammalian cells, typically esterified to membrane phospholipids, and is one of the most abundant polyunsaturated fatty acids present in human tissue.
Arachidonic acid (Icosanoic acid), a long-chain fatty acid, is present in all mammalian cells, typically esterified to membrane phospholipids, and is one of the most abundant polyunsaturated fatty acids present in human tissue.
Specifica
Materiale o nome chimico Arachidic acid
CAS 506-30-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H40O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Icosanoic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (63.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 312.53
Peso formulazione 312.53
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.