Learn More
Arachidic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Arachidic Acid Methylester |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 326.3185 |
| Percent Purity | >95% |