Learn More
Arachidonic acid, MedChemExpress
Descrizione
Arachidonic acid is an essential fatty acid and a major constituent of biomembranes.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Arachidonic acid |
| Forma fisica | Liquid |
| CAS | 506-32-1 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H32O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Immunocytophyt |
| Informazioni di solubilità | Ethanol : 100 mg/mL (328.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (164.22 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only