Learn More
MedChemExpress Arbutin
Codice prodotto. 16468888
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468888 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16468888 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0192
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Arbutin (β-Arbutin) is a competitive inhibitor of tyrosinase in melanocytes, with Kiapp values of 1.42 mM for monophenolase; 0.9 mM for diphenolase. Arbutin is also used as depigmenting agents. Arbutin is a natural polyphenol isolated from the bearberry plant Arctostaphylos uvaursi, possesses with anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-tumor properties.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 272.25 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 497-76-7
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (183.65 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (122.42 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo β-Arbutin
Bersaglio Tyrosinase
Quantità 10 g