Learn More
Arbutin, 98%
Codice prodotto. 15385028 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15385028 100 g 100g
15365028 5 g 5g
15375028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15385028 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455641000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 497-76-7 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-76-7
Formula molecolare C12H16O7
Molecular Weight (g/mol) 272.25
Numero MDL MFCD00016915
InChI Key BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin
PubChem CID 440936
ChEBI CHEBI:18305
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Arbutin
Punto di fusione 195.0°C to 201.0°C
Perdita all'essiccatura 2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: soluble in alcohols
Peso formulazione 272.25
Percent Purity 98%