Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A10B Refrigerated Circulators
Codice prodotto. 11640901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
17 L/min.
20 L/min.
Tipo di unità di controllo:
AC150
AC200
SC100
SC150
Tensione:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Tipo di unità di controllo Tensione Frequenza Dimensione della confezione
11640901 20 L/min. AC150 230 V 50 Hz Pezzo
10597485 17 L/min. SC100 230 V 50 Hz Pezzo
11690861 17 L/min. SC150 230 V 50 Hz Pezzo
11650921 20 L/min. AC200 230 V 50 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11640901 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 1554101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
A10B refrigerated bath features a large work area, enabling high throughput and workflow efficiency, with temperatures ranging from -10° to +100°C and 30L maximum bath volume.
The Thermo Scientific™ A10B refrigerated bath features a large work area, enabling high throughput and workflow efficiency, with temperatures ranging from -10° to +100°C and maximum bath volume of 30 liters. Configure your refrigerated bath with a Thermo Scientific STANDARD or ADVANCED controller that meets your specific application needs.
Refrigerated baths are used primarily for controlling the temperature of samples placed within them, so the work area dimensions will be important specifications to evaluate. These units can also circulate for a limited set of refrigerated applications.
  • Robust stainless-steel baths
  • Thermostat can be indexed 90° on all sides of the bath for easy viewing
  • External circulation set included for plumbing connection M16×1, 0.25 NPT male, 0.375in. O.D.
  • Three-side ventilation concept: up to two sides can be blocked with full refrigeration performance and no degradation of equipment
  • Draining port at the front
  • Integrated handles
  • CFC-free refrigerant
Includes:
Control cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, and 6ft. power cord.
Recommended for:
  • Calibration
  • Bioreactors
  • Rotary Evaporators
  • Condensers
  • Sample/Material Testing
  • Sample/Material Preparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.6 to 1.0 cu. ft.
Tipo di unità di controllo AC150
Capacità (sistema metrico) 17 to 30 L
Certificazione/Conformità CE/ROHS/WEEE
Capacità di raffreddamento 250 W
Portata 20 L/min.
Tipo di pompa Force Pump, Suction Pump
Gamma di temperatura -10°C to +100°C
Pressione max 474 mbar/6.89 psi
Classe di sicurezza 3/FL
Stabilità termica 0.01°C
Termostato AC150
Dimensioni (L x P x A) 35.9 x 16.9 x 18.5 in. (91.3 x 42.9 x 47.1 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 35.9 in.
Lunghezza sistema imperiale) interno 13.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91.3 cm
Lunghezza (sistema metrico) interno 36.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 16.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 11.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 42.9 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 29.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 18.5 in.
Altezza (sistema metrico) 47.1 cm
Depth (English) Interior 7.9 in.
Depth (Metric) Interior 20 cm
Peso (sistema imperiale) 97.9 lb.
Peso (sistema metrico) 44.5 kg
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz