Learn More
MedChemExpress Arctigenin
Codice prodotto. 16428966
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16428966 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16428966 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0035
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
MedChemExpress Arctigenin ((-)-Arctigenin), a biologically active lignan, can be used as an antitumor agent. Arctigenin exhibits potent antioxidant, anti-inflammatory and antiviral (influenza A virus) activities. Arctigenin can be used for the research of metabolic disorders, and central nervous system dysfunctions.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 372.41 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 7770-78-7
Product Type Natural Products
Purezza 98.46%
Solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (335.65 mM)
Sinonimo (-)-Arctigenin
Bersaglio MMP∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis
Quantità 100 mg