Learn More
MedChemExpress Arctiin
Codice prodotto. 16418966
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16418966 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418966 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0034
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
MedChemExpress Arctiin(NSC 315527), a plant lignan that can be extracted from the Arctium lappa (burdock) seeds, is a possible environmental endocrine disruptor compounds and have been shown to influence sex hormone metabolism as well as protein synthesis, steroid biosynthesis.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 534.55 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 20362-31-6
Product Type Natural Products
Purezza 98.89%
Solubilità DMSO : 250 mg/mL (467.68 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (18.71 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Sinonimo Arctii∣ NSC 315527∣ Arctigenin-4-glucoside
Quantità 100 mg