Learn More
Fisherbrand™ Agitatore a piastra calda in alluminio modello ARE
Codice prodotto. 15349654 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
alluminio
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore unitSize
15349654 alluminio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15349654
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Garantisce la massima protezione contro le perdite, con il pannello anteriore rialzato e una scanalatura per il deflusso dedicata. La piastra riscaldante per agitatore FisherbrandTM in alluminio con il relativo pannello di controllo separato dalla piastra riscaldante aumenta il livello di sicurezza durante l'uso.
Eccellenti prestazioni
  • Distribuzione uniforme del calore con piastra riscaldante con rivestimento in lega di alluminio
  • Eccellente resistenza chimica
  • Temperatura massima 370°C
  • Può alloggiare fiasche con capacità fino a 15 litri
  • Regolazione elettronica della velocità fino a 1500 giri/min
  • Controllo eccellente della velocità, anche a basse velocità
  • SpeedServo™ garantisce una velocità costante anche in caso di variazione della viscosità
  • Magnete PCM ad alta potenza
La sicurezza prima di tutto
  • Protezione IP 42 da eventuali versamenti di liquidi grazie alla canalina di scarico
  • Comunicazione chiara: sul pannello frontale sono mostrati i °C e i giri/min
  • Interfaccia a LED con allarmi
Design ergonomico
  • Pannello di controllo inclinato per facilitare l'accesso e la visibilità
  • Gli AluBlocks™ ottimizzano il controllo della temperatura e consentono di risparmiare tempo di lavorazione
  • Combinando gli AluBlocks™ è possibile lavorare più provette
Specifica
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50 to 60 Hz, 630 w
Modello ARE
Caratteristiche suola Eccellente resistenza agli agenti chimici
Size 135 mm
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Temperatura (sistema metrico) °
Frequenza 50 - 60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 165 mm
Wattage 630 w
Peso (sistema metrico) 2.6 kg
Tipo Agitatore con piastre riscaldanti
Dimensioni contenitore max 15 l
Stirring Range 1500 gir/min
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 135 mm