Learn More
VELP Scientifica AREC 4 Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30067453 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30067453
Marca: VELP Scientifica F20500670
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatore magnetico riscaldante con piastra in ceramica da 4 pollici. Analogico, robusto e affidabile, AREC 4 è progettato per soddisfare applicazioni di base in laboratorio.
AREC 4 è un agitatore magnetico con piastra in ceramica, progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni di base in laboratorio.
AGITAZIONE E RISCALDAMENTO PER APPLICAZIONI DI LABORATORIO GENERICHE
  • Motore brushless che garantisce potenza e resistenza nel tempo
  • Agita fino a 5 L di volume (H2O) da 100 a 1500 rpm
  • La tecnologia SpeedServo™ mantiene la velocità costante al variare della viscosità
PROGETTATO PER OFFRIRE SICUREZZA E SEMPLICITÀ D'USO
  • La tecnologia di riscaldamento avanzata garantisce prestazioni efficienti
  • La robusta piastra in ceramica da 4 pollici offre un'eccezionale resistenza agli agenti chimici e ai graffi ed è facile da pulire
  • Un'apposita icona viene visualizzata quando la temperatura supera i 50°C, anche quando il riscaldamento non è attivo
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Include Hotplate Only
Size 4 x 4 in.
Temperatura (sistema metrico) Room Temp to 550°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Square
Carico campione max 5 L
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 5 L
Stirring Range 100 to 1500 rpm
Warranty 3 Years
Display Analog