Learn More
VELP Scientifica AREC 4 Digital Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Include:
Probe
Probe, Rod, Clamp
VFT
Descrizione
L'AREC 4 Digital offre un controllo preciso della temperatura, prestazioni avanzate di agitazione e riscaldamento, sicurezza e facilità d'uso. L'ingombro ridotto lo rende una soluzione indispensabile per i laboratori con spazi limitati.
TERMOREGOLAZIONE PRECISA E ACCURATA
- La tecnologia della piastre garantisce omogeneità e stabilità della temperatura fino a 550°C
- Termoregolazione precisa con sonda Pt100/Pt1000 (± 1 °C) e termoregolatore digitale VTF (± 0,5 °C)
- Intervallo di termoregolazione da temperatura ambiente a 350 °C
AGITAZIONE POTENTE ED EFFICIENTE
- Il motore brushless garantisce un'agitazione potente e resistenza nel tempo
- Agita fino a 5 L di volume (H2O) da 100 a 1500 rpm
- La tecnologia SpeedServo™ mantiene costante la velocità al variare della viscosità
SICURO E RESISTENTE
- La robusta piastra in ceramica da 4 pollici offre un'eccezionale resistenza agli agenti chimici e ai graffi ed è facile da pulire
- Il messaggio 'Hot Surface' viene visualizzato quando la temperatura della pistra supera i 50°C, anche quando è inattivo
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Tensione | 230 V |
| Size | 4 x 4 in. |
| Temperatura (sistema metrico) | Room Temp to 550°C |
| Tipo | Magnetic Stirring Hotplate |
| Forma | Square |
| Carico campione max | 5 L |
| Tipo di spina | EU/UK |
| N. di posizioni | 1 |
| Dimensioni contenitore max | 5 L |
| Vedi altri risultati |