Learn More
VELP Scientifica AREC 7 Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU/UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
POTENTE RISCALDAMENTO E AGITAZIONE
- La tecnologia avanzata di riscaldamento garantisce omogeneità e stabilità della temperatura fino a 550 °C
- Potente motore brushless che assicura un'agitazione costante, operazioni continue e una minima manutenzione
- Agita fino a 15 L di volume (H2O) da 100 a 1500 rpm
- La tecnologia di compensazione della coppia SpeedServo™ mantiene costante la velocità al variare della viscosità
SICURO E RESISTENTE
- La robusta piastra in ceramica da 7 pollici offre un'eccezionale resistenza ed è facile da pulire
- Un'icona di avviso si illumina quando la temperatura della piastra supera i 50°C, anche quando la funzione di riscaldamento è disattivata
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Tensione | 0/1 V |
| Size | 7 x 7 in. |
| Temperatura (sistema metrico) | Room temp. to 550°C |
| Tipo | Magnetic Stirring Hotplate |
| Forma | Square |
| Carico campione max | 15 L |
| Tipo di spina | EU/UK |
| N. di posizioni | 1 |
| Dimensioni contenitore max | 15 L |
| Vedi altri risultati |