Learn More
VELP Scientifica AREC 7 Digital Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU/UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
TERMOREGOLAZIONE ACCURATA
- La tecnologia avanzata della piastra riscaldante garantisce omogeneità e stabilità della temperatura fino a 550°C
- Regolazione precisa della temperatura del campione tramite sonda Pt100/Pt1000 (± 1 °C) e termoregolatore digitale VTF (± 0.5 °C)
- Possibilità di termoregolare il campione fino a 350°C con sonde Pt100 e Pt1000
AGITAZIONE POTENTE
- Potente motore brushless che garantisce agitazione costante, operazioni continue e la minima manutenzione
- Agita fino a 15 L di volume (H2O) da 100 a 1500 rpm
- La tecnologia di compensazione della coppia SpeedServo™ mantiene costante la velocità al variare della viscosità
SICURO E RESISTENTE
- La robusta piastra in ceramica da 7 pollici offre un'eccezionale resistenza ed è facile da pulire
- Un messaggio di avviso 'HOT' viene visualizzato quando la temperatura supera i 50°C, anche quando il riscaldamento non è attivo
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Tensione | 230 V |
| Size | 7 x 7 in. |
| Temperatura (sistema metrico) | Room temp. to 550°C |
| Tipo | Magnetic Stirring Hotplate |
| Forma | Square |
| Carico campione max | 15 L |
| Tipo di spina | EU/UK |
| N. di posizioni | 1 |
| Dimensioni contenitore max | 15 L |
| Vedi altri risultati |