Learn More
VELP Scientifica AREC 7 Digital Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
Codice prodotto. 30243933 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU/UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30243933
Marca: VELP Scientifica SA20500681
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatore magnetico riscaldante digitale, dotato di una piastra quadrata in ceramica da 7 pollici, in grado di offrire un controllo preciso della temperatura del campione, elevata sicurezza per l'operatore e semplicità d'uso.
TERMOREGOLAZIONE ACCURATA
  • La tecnologia avanzata della piastra riscaldante garantisce omogeneità e stabilità della temperatura fino a 550°C
  • Regolazione precisa della temperatura del campione tramite sonda Pt100/Pt1000 (± 1 °C) e termoregolatore digitale VTF (± 0.5 °C)
  • Possibilità di termoregolare il campione fino a 350°C con sonde Pt100 e Pt1000
AGITAZIONE POTENTE
  • Potente motore brushless che garantisce agitazione costante, operazioni continue e la minima manutenzione
  • Agita fino a 15 L di volume (H2O) da 100 a 1500 rpm
  • La tecnologia di compensazione della coppia SpeedServo™ mantiene costante la velocità al variare della viscosità
SICURO E RESISTENTE
  • La robusta piastra in ceramica da 7 pollici offre un'eccezionale resistenza ed è facile da pulire
  • Un messaggio di avviso 'HOT' viene visualizzato quando la temperatura supera i 50°C, anche quando il riscaldamento non è attivo
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Size 7 x 7 in.
Temperatura (sistema metrico) Room temp. to 550°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Square
Carico campione max 15 L
Tipo di spina EU/UK
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 15 L
Stirring Range 100 to 1500 rpm
Warranty 3 Years
Display Digital