Learn More
Arecoline hydrobromide, 98+%
Codice prodotto. 10297250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10297250 25 g Bottiglia in vetro 25g
10100032 5 g Bottiglia in vetro 5g
10023813 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10297250 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 250130250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 300-08-3 | C8H14BrNO2 | 236.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 300-08-3
Formula molecolare C8H14BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 236.11
Numero MDL MFCD00039041
InChI Key AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide
PubChem CID 9301
IUPAC Name methyl 1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate;hydrobromide
SMILES [H+].[Br-].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Specifica
Materiale o nome chimico Arecoline hydrobromide
Punto di fusione 171°C to 174°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 768
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform and ether
Peso formulazione 236.11
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Arecoline hydrobromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.