Learn More
Velp Scientific AREX 5 Advance Agitatore Magnetico Riscaldante
Codice prodotto. 30560065 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Hot Plate Only
Pt100 Probe
Pt100 Probe, Rod, Clamp
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
30560065 Hot Plate Only Pezzo
30560069 Pt100 Probe Pezzo
30560067 Pt100 Probe, Rod, Clamp Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30560065 Fornitore Velp Scientific N. del fornitore F20500584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.00€
    663.09€ / pezzi 1
    Risparmia 163.91€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
AREX 5 Advance è un agitatore magnetico riscaldante all’avanguardia che combina elevate prestazioni, funzioni di sicurezza avanzate, diverse opzioni di connettività e un’esperienza utente ottimizzata, garantendo precisione, efficienza e sicurezza in ogni esperimento.
  • Agitatore magnetico riscaldante avanzato progettato per la massima precisione, sicurezza ed efficienza
  • Interfaccia intuitiva con pulsanti touch e pannello in vetro temperato per una visibilità ottimale
  • Rampe di temperatura e timer programmabili per il completo controllo di ogni fase del processo
  • Modalità FAST e FINE di termoregolazione con sonde esterne Pt100/Pt1000 per riscaldamento rapido o graduale
  • Piastra CerAlTop™ che combina resistenza chimica ed eccellente conducibilità termica
  • Motore brushless che assicura agitazioni affidabili fino a 20 L (H2O)
  • Ampio intervallo di velocità (30–1700 rpm) con tecnologia SpeedServo™ per mantenere automaticamente la velocità costante anche con variazioni di viscosità
  • Indicatore variazione viscosità per monitoraggio accurato delle reazioni
  • Modalità di agitazione auto-reverse e intermittente per maggiore flessibilità
  • Piattaforma Cloud Velp Ermes per monitoraggio e controllo da remoto da qualsiasi dispositivo mobile
  • I dati possono essere salvati e trasferiti su PC o chiavetta USB per ulteriori analisi
  • Funzioni di sicurezza integrate: blocco, allarme sonda, protezione da surriscaldamento
  • Avviso 'Hot' sopra i 50 °C anche a strumento spento
  • Protezione IP42 e garanzia di 3 anni con registrazione online
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic-coated Aluminum
Tensione 230 V
Include Hot Plate Only
Specifiche di sicurezza Lock Button
Funzioni di agitazione Autoreverse (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Intermittent Mode (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Settable Rotation Direction (Clockwise and Counterclockwise)
Materiale corpo Aluminum
Tipo di unità di controllo Digital
Modello AREX 5 Advance
Caratteristiche suola Timer (1 sec. 99 hr. 59 min.), viscosity trend measurement, ramps up to 9 temperatures and up to 9 speeds
Lunghezza (sistema imperiale) 10.6 in.
Size 135 mm dia.
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Temperatura (sistema metrico) 0°C to 550°C (1°C steps)
Temperatura ambiente 50°C to 40°C
Altezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Amperaggio 2.8 A
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.3 in.
Wattage 630 W
Peso (sistema imperiale) 4.1 lb.
Peso (sistema metrico) 1.9 kg
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max 25 kg
Tipo di spina EU/UK
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range 30 to 1700 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 270 x 160 x 85 mm
Certificazione/Conformità CE Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, BC Certificate, cNEMKOus Certificate
Display Digital
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 135 mm
Colore Gray