Descrizione
- Agitatore magnetico riscaldante avanzato progettato per la massima precisione, sicurezza ed efficienza
- Interfaccia intuitiva con pulsanti touch e pannello in vetro temperato per una visibilità ottimale
- Rampe di temperatura e timer programmabili per il completo controllo di ogni fase del processo
- Modalità FAST e FINE di termoregolazione con sonde esterne Pt100/Pt1000 per riscaldamento rapido o graduale
- Piastra CerAlTop™ che combina resistenza chimica ed eccellente conducibilità termica
- Motore brushless che assicura agitazioni affidabili fino a 20 L (H2O)
- Ampio intervallo di velocità (30–1700 rpm) con tecnologia SpeedServo™ per mantenere automaticamente la velocità costante anche con variazioni di viscosità
- Indicatore variazione viscosità per monitoraggio accurato delle reazioni
- Modalità di agitazione auto-reverse e intermittente per maggiore flessibilità
- Piattaforma Cloud Velp Ermes per monitoraggio e controllo da remoto da qualsiasi dispositivo mobile
- I dati possono essere salvati e trasferiti su PC o chiavetta USB per ulteriori analisi
- Funzioni di sicurezza integrate: blocco, allarme sonda, protezione da surriscaldamento
- Avviso 'Hot' sopra i 50 °C anche a strumento spento
- Protezione IP42 e garanzia di 3 anni con registrazione online
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramic-coated Aluminum |
| Tensione | 230 V |
| Include | Pt100 Probe, Rod, Clamp |
| Specifiche di sicurezza | Lock Button |
| Funzioni di agitazione | Autoreverse (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Intermittent Mode (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Settable Rotation Direction (Clockwise and Counterclockwise) |
| Materiale corpo | Aluminum |
| Tipo di unità di controllo | Digital |
| Modello | AREX 5 Advance |
| Caratteristiche suola | Timer (1 sec. 99 hr. 59 min.), viscosity trend measurement, ramps up to 9 temperatures and up to 9 speeds |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.6 in. |
| Vedi altri risultati |