Learn More
Velp Scientifica™ AREX 5 Digital System
Codice prodotto. 17838484 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Pt100 Probe
Pt100 Probe, Rod, Clamp
VTF Digital Thermoregulator
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
17838484 Pt100 Probe, Rod, Clamp Pezzo
17828484 Pt100 Probe Pezzo
17848484 VTF Digital Thermoregulator Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17838484 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore SC20500580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    644.86€
    578.00€ / pezzi 1
    Risparmia 66.86€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatore magnetico riscaldante, che assicura che assicura la massima precisione nella termoregolazione del campione, sicurezza per l’operatore ed elevata riproducibilità.
SICUREZZA E RESISTENZA
  • Le componenti elettroniche interne sono protette dalla struttura della piastra per resistere anche negli ambienti e nelle applicazioni più difficili (protezione IP 42)
  • Un indicatore luminoso informa l'operatore quando il riscaldamento è attivo e un messaggio di sicurezza si attiva quando la temperatura della piastra è superiore a 50°C, anche quando lo strumento è spento
  • La piastra di 135 mm di diametro è protetta da agenti chimici e graffi grazie al rivestimento ceramico CeAlTop™, molto resistente
TERMOREGOLAZIONE ACCURATA, PER UN'ELEVATA RIPRODUCIBILITÀ
  • La soluzione ideale per le applicazioni che richiedono una precisa termoregolazione del campione, in laboratori industriali e accademici
  • Termoregolazione precisa con sonda Pt100/Pt1000 (± 1,0°C) e termoregolatore digitale VTF (± 0.5°C)
  • Intervallo di termoregolazione da temperatura ambiente a 300 °C.
AGITAZIONE POTENTE PER LE REAZIONI DI LABORATORIO
  • Motore brushless per la massima potenza e resistenza nel tempo
  • Agita fino a 20 L da 50 a 1500 rpm, rendendo la Serie adatta ad applicazioni sia a bassa che ad alta velocità
  • La tecnologia SpeedServo™ che mantiene costante la velocità, anche al variare della viscosità
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic-coated Aluminum
Tensione 230 V
Include Pt100 Probe, Rod, Clamp
Specifiche di sicurezza Over 50°C (overtemperature alarm over 330°C)
Materiale corpo Aluminum (Body), Technopolymer (Enclosure)
Size 135 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 310°C
Temperatura (sistema imperiale) 122°F to 590°F
Frequenza 50/60 Hz
Wattage 630 W
Peso (sistema imperiale) 3.75 lb.
Peso (sistema metrico) 1.7 kg
Tipo Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max Up to 20 L
Tipo di spina EU, UK
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range 50 to 1500 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 160 x 270 x 85 mm
Certificazione/Conformità CE
Display LED