Learn More
Fisherbrand™ Agitatore a piastra calda in alluminio modello AREX
Codice prodotto. 15369664 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
alluminio
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore unitSize
15369664 alluminio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15369664
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stirring Range: 6.1 in. dia.
  • Straordinaria uniformità di temperatura grazie alla piastra riscaldante in lega di alluminio CerAlTop™
  • Eccellente resistenza ad agenti chimici, graffi e abrasioni superficiali
  • Temperatura massima 370 °C
  • Può alloggiare flaconi con capacità fino a 20 l
  • Regolazione elettronica della velocità fino a 1500 gir/min
  • Controllo eccellente della velocità, anche a basse velocità
  • SpeedServo™ garantisce una velocità costante anche in caso di variazione della viscosità
  • Magnete PCM ad alta potenza
  • Progettata per durare più a lungo con garanzia di 3 anni
  • Connessione per termoregolatore digitale VTF Vertex per il controllo diretto della temperatura
  • VTF comprende un timer per il funzionamento senza supervisione e l'incremento di produttività
  • Collegamento per termoregolatore digitale wireless VTF EVO
  • VTF EVO consente la gestione della termoregolazione direttamente dal PC. Sistema di registrazione dati con rampe e impostazione del punto di regolazione.
  • Disponibile in versione autonoma o con termoregolatore digitale VTF Vertex
  • Pannello di controllo con protezione da eventuali versamenti di liquidi IP 42 e canalina di scarico
  • Comunicazione chiara: sul pannello frontale sono mostrati i °C e i giri/min
  • Interfaccia a LED con allarmi
  • Pannello di controllo inclinato per facilitare l'accesso e la visibilità
  • AluBlocks™ per ottimizzare il controllo della temperatura e risparmiare tempo di lavorazione
  • Combinando gli AluBlocks™ è possibile lavorare più provette
Specifica
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V
Materiale corpo Alluminio verniciato a polvere epossidica
Requisiti elettrici 230 V, 50 to 60 Hz, 630 w
Modello AREX
Caratteristiche suola Eccellente resistenza ad agenti chimici, graffi e abrasioni superficiali
Size 6.1 in. dia.
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Temperatura (sistema metrico) °
Frequenza 50 - 60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 165 mm
Wattage 630 w
Peso (sistema metrico) 2.6 kg
Tipo Agitatore con piastre riscaldanti
Dimensioni contenitore max 20 l
Stirring Range 1500 gir/min
Certificazione/Conformità CEI EN 60529, IP 42