Learn More
Fisherbrand™ °
Codice prodotto. 15369244 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
alluminio
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore unitSize
15369244 alluminio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15369244
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stirring Range: 6.1 in. dia.
Prestazioni di qualità Premium
  • Straordinaria uniformità di temperatura grazie alla piastra riscaldante in lega di alluminio CerAlTopTM
  • Eccellente resistenza ad agenti chimici, graffi e abrasioni superficiali
  • Accepts up to 20 liter flasks
  • Electronic speed regulation up to 1500 rpm
  • Controllo eccellente della velocità, anche a basse velocità
  • SpeedServoTM garantisce una velocità costante anche in caso di variazione della viscosità
  • Magnete PCM ad alta potenza
Risultati affidabili
  • Connessione per termoregolatore digitale VTF Vertex per il controllo diretto della temperatura
  • VTF comprende un timer per il funzionamento senza supervisione e l'incremento di produttività
Praticità di formato
  • Disponibile in versione autonoma o con termoregolatore digitale VTF Vertex
  • Control panel is IP 42 protected from liquid spills with run-off groove
  • Comunicazione chiara: sul pannello frontale sono mostrati i °C e i giri/min
  • Interfaccia a LED con allarmi
Design ergonomico
  • Pannello di controllo inclinato per facilitare l'accesso e la visibilità
  • AluBlocksTM per ottimizzare il controllo della temperatura e risparmiare tempo di lavorazione
  • Combinando gli AluBlocksTM è possibile lavorare più provette
Specifica
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V
Include Con VTF
Materiale corpo Alluminio verniciato a polvere epossidica
Requisiti elettrici 230 V, 50 to 60 Hz, 630 w
Modello AREX
Caratteristiche suola Eccellente resistenza ad agenti chimici, graffi e abrasioni superficiali
Size 6.1 in. dia.
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Temperatura (sistema metrico) °
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 165 mm
Wattage 630 w
Peso (sistema metrico) 2.6 kg
Tipo Agitatore
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range 1500 rpm