missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arfolitixorin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (6aR)-5,10-Methylenetetrahydrofolic Acid |
| CAS | 31690-11-6 |
| Formula molecolare | C20 H23 N7 O6 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Arfolitixorin, L-Glutamic acid, N-[4-[(6aR)-3-amino-1,2,5,6,6a,7-hexahydro-1-oxoimidazo[1,5-f]pteridin-8(9H)-yl]benzoyl]-, Glutamic acid, N-[p-(3-amino-5,6,6a,7-tetrahydro-1-hydroxyimidazo[1,5-f]pteridin-8(9H)-yl)benzoyl]-, L-(+)- (8CI), L-Glutamic acid, N-[4-(3-amino-1,2,5,6,6a,7-hexahydro-1-oxoimidazo[1,5-f]pteridin-8(9H)-yl)benzoyl]-, (R)-, N-[4-[(6aR)-3-Amino-1,2,5,6,6a,7-hexahydro-1-oxoimidazo[1,5-f]pteridin-8(9H)-yl]benzoyl]-L-glutamic acid, (6R)-5,10-Methylene-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, (6R)-5,10-Methylenetetrahydrofolate, 5,10-Methylene-(6R)-tetrahydrofolic acid, Arfolitixorin, L-(+)-Methylenetetrahydrofolic acid, d-N5,N10-Methylene-L-tetrahydrofolic acid, (2S)-2-[4-[(6aR)-3-Amino-1-oxo-1,2,5,6,6a,7-hexahydroimidazo[1,5-f]pteridin-8(9H)-yl]benzamido]pentanedioic acid, (6aR)-5,10-Methylenetetrahydrofolic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H23N7O6/c21-20-24-16-15(18(31)25-20)27-9-26(8-12(27)7-22-16)11-3-1-10(2-4-11)17(30)23-13(19(32)33)5-6-14(28)29/h1-4,12-13H,5-9H2,(H,23,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,22,24,25,31)/t12-,13+/m1/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)C2=C(NC[C@@H]3CN(CN23)c4ccc(cc4)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)N1 |
| IUPAC Name | (2S)-2-[[4-[(6aR)-3-amino-1-oxo-4,5,6,6a,7,9-hexahydroimidazo[1,5-f]pteridin-8-yl]benzoyl]amino]pentanedioic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 457.44 |
| Peso formulazione | 457.171 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?