Learn More
Tocris Bioscience™ Arformoterol Tartrate
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Marca: Tocris Bioscience™ 6219/50
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Arformoterol tartrate is a long-acting β2 adrenergic agonist (LABA). Bronchodilator.Specifica
| Long-acting Agonist (LABA) | |
| 200815-49-2 | |
| 494.49g/mol | |
| Adrenergic beta-2 Receptor Agonists |
| Adrenergic beta-2 | |
| C19H24N2O4.C4H6O6 | |
| Store at 4°C | |
| 50 mg |
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?
For Research Use Only