Learn More
R&D Systems™ Arformoterol Tartrate
Codice prodotto. 18789797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18789797 50 mg 50mg
18762449 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18789797 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6219/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Arformoterol tartrate is a long-acting β2 adrenergic agonist (LABA). Bronchodilator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 200815-49-2
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Adrenergic beta-2
Formula molecolare C19H24N2O4.C4H6O6
Peso formulazione 494.49g/mol
Product Type Long-acting Agonist (LABA)
For Research Use Only