Learn More
ARG1 293T Cell Overexpression Lysate 1(Denatured), Abnova
Codice prodotto. 16141811
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16141811 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16141811 Fornitore Abnova N. del fornitore H00000383T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Western Blotting
Specifications
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione ARG1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni BC005321
Peso molecolare 26.07
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-ARG1 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-ARG1 antibody (H00000383-B01) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL ARG1 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol