Learn More
R&D Systems™ Argatroban
Codice prodotto. 18054132
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18054132 50 mg 50mg
18045932 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18054132 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1637/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent thrombin inhibitor
Potent inhibitor of thrombin mediated fibrinogen cleavage (Ki = 19 nM). Competitive inhibitor of thrombin-induced platelet activation and clotting. Shown to exhibit antithrombotic activity in animal models.
This compound is a mixture of 2 diastereomers (approximate ratio 65/35).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Argatroban
CAS 74863-84-6
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C23H36N6O5S
Peso formulazione 508.63