missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Argatroban

Codice prodotto. 17211232 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17211232 1 g 1g
17221232 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17211232 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 466390010
Richiesta di formato massivo o personalizzato

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 74863-84-6
Formula molecolare C23H36N6O5S

Specifica

Materiale o nome chimico Argatroban
Quantità 1 g
Solubilità Solubility aq. soln.: insoluble.
Punto di fusione 188.0°C to 189.0°C
Peso formulazione 508.64
InChI Key KXNPVXPOPUZYGB-VSVYTNTFSA-N
SMILES C[C@@H]1CCN([C@H](C1)C(O)=O)C(=O)C(CCCN=C(N)N)NS(=O)(=O)C1=CC=CC2=C1NCC(C)C2
IUPAC Name (2R,4R)-1-{5-[(diaminomethylidene)amino]-2-(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-sulfonamido)pentanoyl}-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 508.64

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.