Learn More
Thermo Scientific Chemicals Argatroban
Codice prodotto. 17221232 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17221232 250 mg 250mg
17211232 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17221232 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 466392500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 74863-84-6 | C23H36N6O5S, C23H36N6O5S | 508.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74863-84-6
Formula molecolare C23H36N6O5S
Specifications
Materiale o nome chimico Argatroban
Quantità 250 mg
Solubilità Solubility aq. soln.: insoluble.
Punto di fusione 188.0°C to 189.0°C
Peso formulazione 508.64