Learn More
Arginine Hydrochloride (L-Arginine Hydrochloride), LoGiCal
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Descrizione
Arginine Hydrochloride (L-Arginine Hydrochloride)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Arginine Hydrochloride |
| CAS | 1119-34-2 |
| Nomi componenti o analita | Arginine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H14 N4 O2 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene |
| InChI Formula | InChI=1 S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1 H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2 S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |