Learn More
Arginine, Mikromol™
Codice prodotto. 17919684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17919684 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17919684 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0568.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Arginine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Arginine
CAS 74-79-3
Nomi componenti o analita L-Arginine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H14 N4 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Arginine, L-Arginine (9CI, ACI), Arginine, L- (8CI), (S)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid, Arginine, L-(+)-Arginine, L-Arg, 5-[(Aminoiminomethyl)amino]-L-norvaline, N5-(Aminoiminomethyl)-L-ornithine, NSC 206269, L-alpha-Amino-delta-guanidinovaleric acid, L-α-Amino-Δ-guanidinovaleric acid, (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid, 117: PN: WO2021061872 SEQID: 117 claimed protein, 381: PN: WO2022056313 SEQID: 385 claimed protein, 42: PN: KR20200014684 SEQID: 105 claimed sequence, 42: PN: WO2020027640 SEQID: 105 claimed protein, 87: PN: WO2022010798 SEQID: 89 claimed protein, L-Norvaline, 5-[(aminoiminomethyl)amino]-, L-Ornithine, N5-(aminoiminomethyl)-, A 0526, L-arginine C Grade, Pentanoic acid, 2-amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-, (S)
InChI Formula InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Quantità 500 mg
Peso formulazione 174.1117 g/mol