Learn More
MedChemExpress Arglabin
Codice prodotto. 16426978
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16426978 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16426978 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY16059
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress Arglabin ((+)-Arglabin), a natural product isolated from Artemisia glabella, is a NLRP3 inflammasome inhibitor. Arglabin shows anti-inflammatory and antitumor activities. The antitumor activity of Arglabin proceeds through its inhibition of farnesyl transferase which leads to the activation of RAS proto-oncogene.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 246.3 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 84692-91-1
Product Type Natural Products
Purezza 98.1%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM)
Sinonimo (+)-Arglabin
Bersaglio NOD-like Receptor (NLR)∣Farnesyl Transferase∣Autophagy