Learn More
MedChemExpress Arglabin
Codice prodotto. 16479517
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479517 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16479517 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY16059
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
MedChemExpress Arglabin ((+)-Arglabin), a natural product isolated from Artemisia glabella, is a NLRP3 inflammasome inhibitor. Arglabin shows anti-inflammatory and antitumor activities. The antitumor activity of Arglabin proceeds through its inhibition of farnesyl transferase which leads to the activation of RAS proto-oncogene.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 246.3 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 84692-91-1
Product Type Natural Products
Purezza 98.1%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM)
Sinonimo (+)-Arglabin
Bersaglio NOD-like Receptor (NLR)∣Farnesyl Transferase∣Autophagy
Quantità 5 mg