Learn More
Aalborg™ Argon Direct Glass Flow Tube
Codice prodotto. 11892210
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1 L/min.
15 L/min.
2 L/min.
2.5 L/min.
25 L/min.
325 mL/min.
Larghezza (sistema metrico):
65 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Velocità di flusso dell'aria Larghezza (sistema metrico) Pakningsstørrelse
11892210 2.5 L/min. 65 mm Pezzo
11802450 15 L/min. 150 mm Pezzo
11802220 25 L/min. 65 mm Pezzo
11842210 1 L/min. 65 mm Pezzo
11872440 325 mL/min. 150 mm Pezzo
11882440 2 L/min. 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11892210 Leverandør Aalborg™ Leverandørnr. FT02304GLVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.65€
    46.92€ / pezzi 1
    Risparmia 29.73€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Aalborg™ Argon Direct Glass Flow Tube completes a flowmeter, which is used in fluid systems to indicate the rate of flow of the fluid.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Tekniske data
Tipo Argon Direct Flow Tube
Larghezza (sistema metrico) 65 mm
Velocità di flusso dell'aria 2.5 L/min.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.