Learn More
Novus Biologicals™ ARHGAP9 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18510970 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18510970 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18510970 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00064333T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio ARHGAP9
Sinonimo FLJ16525,10 C, MGC1295, RGL1, Rho GTPase activating protein 9, rho GTPase-activating protein 9, Rho-type GTPase-activating protein 9
Simbolo del gene ARHGAP9