Learn More
Novus Biologicals™ ARID3B 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18330469 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18330469 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18330469 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00010620T02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio ARID3B
Sinonimo ARID domain-containing protein 3B, AT rich interactive domain 3B (BRIGHT- like), AT rich interactive domain 3B (BRIGHT-like), AT-rich interactive domain-containing protein 3B, BDP, bright and dead ringer protein, DRIL2
Simbolo del gene ARID3B